Principaux documents
05024
3,6-Dimethoxy-N-(2-maleimidoethyl)phthalimide
Synonyme(s) :
2-(2-Maleimidoethyl)-4,7-dimethoxy-1,3-isoindoledione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.29
Code UNSPSC :
41100000
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)