Principaux documents
04913
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclooctanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
powder
Couleur
colorless to white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@H]1CCCCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c10-8-6-4-2-1-3-5-7(8)9(11)12;/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1
Clé InChI
CGMSVJGKMJLCPS-WLYNEOFISA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable