Key Documents
04831
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, biotin
≥90.0% (HPCE)
About This Item
Pureté
≥90.0% (HPCE)
Fabricant/nom de marque
Abberior GmbH
Fluorescence
λex 472 nm; λem 598 nm±10 nm in DMSO
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Informations légales
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable