04732
2,4-Dinitrophenylhydrazine
for HPLC derivatization, LiChropur™, moistened with 35% water, ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
LiChropur™
moistened with 35% water
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
197-200 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
Clé InChI
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable