Principaux documents
04322
Supelco
Omeprazole-(5-methoxy-13C,d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
[13C,2H3]-Omeprazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC16D3H16N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.43
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Remarque sur l'analyse
LC-MS identity conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable