Principaux documents
03938
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
dry, ≥98.5% (HPLC/T)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.07
Beilstein:
5162084
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39161001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (HPLC/T)
Impuretés
≤200 ppm water
Chaîne SMILES 
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable