Principaux documents
03818
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monodecyl ether
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-(Decyloxy)ethanol, C10E1, Decylglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.33
Beilstein:
1849710
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Description
non-ionic
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.441
Densité
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCOCCO
Autres remarques
Non-ionic surfactant which effectively releases histamine from rat peritoneal mast cells
The effect of surfactants upon rat peritoneal mast cells in vitro.
C Prottey et al.
Food and cosmetics toxicology, 14(5), 425-430 (1976-10-01)