Key Documents
03691
Sigma-Aldrich
Boc-β-Glu(OBzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-β-glutamic acid 5-benzyl ester, Boc-L-β-homoaspartic acid 5-benzyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Numéro Beilstein :
8430789
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-14(19)20)10-15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
Clé InChI
FAFJSSKTLCNWRJ-CYBMUJFWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable