03558
Poly(méthacrylate de méthyle)
analytical standard, for GPC, 2,480,000
Synonyme(s) :
PMMA, Poly(ester méthylique de l'acide méthacrylique)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
580 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~2140000
Mp ~2740000
Mw ~2480000
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.16
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Clé InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?