03369
Nickel atomic spectroscopy standard concentrate 10.00 g Ni
10.00 g/L, for 1L standard solution, analytical standard
Synonyme(s) :
Nickel(II) chloride solution
About This Item
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Conditionnement
ampule of
Concentration
10.00 g/L
Solubilité
H2O: soluble
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter