01760595
Apigenin
primary reference standard
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Clé InChI
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Protocoles
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.