01490590
Ginkgolide C
primary reference standard
Synonyme(s) :
1,7-Dihydroxy-ginkgolide A
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12OC(=O)[C@@H](C)[C@]1(O)[C@@]34OC5OC(=O)[C@H](O)C56[C@@H]([C@H](O)[C@@H](OC3=O)[C@@]46[C@H]2O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H24O11/c1-5-12(24)28-11-8(22)18-10-6(21)7(16(2,3)4)17(18)9(23)13(25)30-15(17)31-20(18,14(26)29-10)19(5,11)27/h5-11,15,21-23,27H,1-4H3/t5-,6+,7+,8+,9+,10-,11+,15?,17?,18-,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
AMOGMTLMADGEOQ-CFTQXCTRSA-N
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable