Principaux documents
01032
Sigma-Aldrich
Acetyl coenzyme A trisodium salt
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acetyl-S-CoA Na3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H35N7Na3O17P3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
875.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥90% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Review[1]
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
E.R. Stadtman
Reflections on Biochemistry: Proc. Int. Symp. Enzym. Mech. Biosynth. Cell Funct., 161-161 (1976)