Principaux documents
00929
Sigma-Aldrich
cis-4-Hexen-1-ol
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Beilstein:
1720136
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.443
pb
80 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C=C/CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2-
Clé InChI
VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup