Principaux documents
00925
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(9-Fluorenyl)ethanol
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (HPLC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: 99.5:0.5 (HPLC)
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)C1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
YSCDFPXLCCWBIS-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable