Principaux documents
00468
Sigma-Aldrich
β-Ionol
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
beta-Ionol, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.31
Beilstein:
1866761
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.501
pb
107 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8,11,14H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Clé InChI
CNOPDZWOYFOHGN-BQYQJAHWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter