Principaux documents
00416
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-1,3-diphenyl-1-propanone
purum, ≥96.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.40
Beilstein:
8002474
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
beige
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H23NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-15-10-6-4-7-11-15)18(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
Clé InChI
ACUYZILXZGMZSY-KRWDZBQOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable