Principaux documents
00318
Supelco
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
reference material
Synonyme(s) :
Ir 1076
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2C6H2(OH)CH2CH2CO2(CH2)17CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
50-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
Clé InChI
SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup