Principaux documents
00233
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sar-OPfp
≥96.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-sarcosine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H16F5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.38
Beilstein:
7452048
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥96.0%
Forme
crystalline
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-30(10-17(31)34-23-21(28)19(26)18(25)20(27)22(23)29)24(32)33-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10-11H2,1H3
Clé InChI
PJYXJFOLTCMMLK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable