Principaux documents
00045
Sigma-Aldrich
Boc-11-Aun-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
11-(Boc-amino)undecanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H31NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.42
Beilstein:
1975656
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder with small lumps
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
66-72 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H31NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Clé InChI
HPTPZJBSQUULAV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Protected amino alkyl spacer; Reagent for introducing a peptidomimetic analogue of a tetrapeptide residue[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Rafaela Cristina Sanfelice et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(32), 7037-7045 (2020-07-18)
The synergistic use of blends of regioregular poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and poly(vinylidene fluoride) (PVDF) or poly((vinylidene fluoride)-block-(methyl methacrylate)) (PVDF-PMMA) to form Langmuir and Langmuir-Schaefer (LS) films is reported. P3HT has wide applications in sensor devices because of its properties such as
S R Nagarajan et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(10), 1422-1438 (1997-05-09)
MyristoylCoA:protein N-myristoyltransferase (NMT) covalently attaches the 14-carbon saturated fatty acid myristate, via an amide bond, to the N-terminal glycine residues of a variety of cellular proteins. Genetic studies have shown that NMT is essential for the viability of the principal