Principaux documents
40-4008
Sigma-Aldrich
Neutral Red-Bromothymol Blue solution
pH 7.1
About This Item
Code UNSPSC :
12352101
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
pH
7.1
Adéquation
for titration
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup