Principaux documents
40-1009
Sigma-Aldrich
Alizarin red S solution
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
pH
3.7-5.2
Adéquation
for titration
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Yonghan He et al.
Nature communications, 11(1), 1996-1996 (2020-04-26)
Small molecules that selectively kill senescent cells (SCs), termed senolytics, have the potential to prevent and treat various age-related diseases and extend healthspan. The use of Bcl-xl inhibitors as senolytics is largely limited by their on-target and dose-limiting platelet toxicity.
Questions
  1. 40-1009-5-500ML-J について 本製品の濃度に関する情報を教えてください。
    1 answer
    1. This product is a 0.1% aqueous solution.