Principaux documents
37-0525
Sigma-Aldrich
Zinc stearate
SAJ first grade, Zn 10.3-10.7 %
Synonyme(s) :
Stearic acid zinc salt
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)16COO]2Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
632.33
Numéro Beilstein :
3919706
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
SAJ first grade
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1454 °F
Composition
Zn, 10.3-10.7%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zinc
Disponibilité
available only in Japan
Pf
128-130 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Clé InChI
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
530.6 °F
Point d'éclair (°C)
277 °C