35-0100
Xylenes
SAJ special grade, ≥80.0%
Synonyme(s) :
Xylene mixture of isomers
About This Item
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
18 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥80.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
7 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
137-140 °C (lit.)
Pf
-34 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clé InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Vapour-Liquid Equilibrium for Xylenes + Tetrapropylene Glycol Binary Systems: Experimental Data and Regression.: This study presents experimental data and regression analyses for vapour-liquid equilibrium in xylenes and tetrapropylene glycol binary systems, providing valuable insights for separation processes in chemical engineering (Fendu et al., 2022).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
82.4 °F
Point d'éclair (°C)
28 °C
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique