30-5000
Tris Base
≥99.0%, solid, JIS special grade
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, Base Tris, THAM, Trométamol
About This Item
Produits recommandés
product name
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, JIS special grade, ≥99.0%
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Plage de pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
Point d'ébullition
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
167-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Composition of the Sheath of Sphaerotilus Natans.: This study analyzes the sheath structure of Sphaerotilus natans, potentially utilizing Tris(hydroxymethyl)aminomethane in the process, to explore its biochemical and microbiological aspects (Romano et al., 1963).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable