28-6035
Acide sulfurique solution
~47.0 % (w/w) in H2O
Synonyme(s) :
Sulfuric acid solution
About This Item
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
~47.0 % (w/w) in H2O
Densité
1.37 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable