28-5500
Succinic anhydride
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Dihydro-2,5-furandione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 92 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L)
pb
261 °C (lit.)
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
Clé InChI
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F
Point d'éclair (°C)
157 °C