28-3860
Sodium phosphate
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
Sodium orthophosphate, Trisodium phosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥97.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
11 (20 °C)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Clé InChI
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges