28-3790
Phosphate de sodium monobasique dihydrate
JIS special grade, 99.0-102.0%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de sodium dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
99.0-102.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Clé InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable