28-3660
Sodium peroxide
SAJ first grade, ≥90.0%
Synonyme(s) :
Sodium superoxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥90.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Disponibilité
available only in Japan
Pf
460 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Clé InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges