Principaux documents
28-3635
Sigma-Aldrich
Sodium percarbonate
CP
Synonyme(s) :
Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct
About This Item
Formule linéaire :
Na2CO3·1.5H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité:
CP
Forme:
powder
Qualité
CP
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
Clé InChI
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges