Principaux documents
28-3320
Sigma-Aldrich
Sodium metaborate tetrahydrate
CP
Synonyme(s) :
Boric acid, sodium salt, tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
NaBO2 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.86
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
CP
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
Clé InChI
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3