28-3050
Hydroxyde de sodium solution
0.05 M
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.05 M
1/20 N
Densité
1 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable