Principaux documents
28-2800
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Formule linéaire :
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.13
Beilstein:
4164348
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Essai:
≥99.0%
Qualité:
SAJ special grade
Forme:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
232 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Clé InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable