28-2510
Sodium cyanide
JIS special grade, ≥97.0%
About This Item
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
1.7 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 817 °C)
Essai
≥97.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
563.7 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
Clé InChI
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable