28-2210
Sodium carbonate decahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Sal soda, Soda
About This Item
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
11.0-12.0 (25 °C, 50 g/L)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable