Documents
24-5650
Sigma-Aldrich
Potassium tartrate dibasic hemihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt, Dipotassium tartrate hemihydrate
About This Item
Formule linéaire :
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.28
Numéro Beilstein :
6121656
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 235.3 g/L)
Chaîne SMILES 
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
Clé InChI
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable