Principaux documents
24-5570
Sigma-Aldrich
Potassium stearate
CP
Synonyme(s) :
Octadecanoic acid potassium salt, Stearic acid potassium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16COOK
Poids moléculaire :
322.57
Code UNSPSC :
12352300
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
CP
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gerardo Alvarez-Rivera et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 37-44 (2016-03-08)
The stability and photochemical transformations of cosmetic preservatives in topical applications exposed to UV-light is a serious but poorly understood problem. In this study, a high throughput extraction and selective method based on pressurized liquid extraction (PLE) coupled to gas