Principaux documents
24-5310
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic hydrate
SAJ first grade, ≥97.0% dry basis
Synonyme(s) :
Tripotassium phosphate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
K3PO4
Poids moléculaire :
212.27 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥97.0% dry basis
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
pH
12 (20 °C, 10 g/L)
Température de stockage
15-25°C
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable