24-4475
Potassium dichromate
Yanagishima Pharmaceutical Co. Ltd.
Synonyme(s) :
Potassium bichromate
About This Item
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Fabricant/nom de marque
Yanagishima Pharmaceutical Co. Ltd.
Disponibilité
available only in Japan
Pf
398 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Clé InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Adéquation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable