24-0170
Acide palmitique
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonyme(s) :
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
10 mmHg ( 210 °C)
Pureté
≥95.0%
Forme
flakes
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
61-62.5 °C (lit.)
Solubilité
water: 0.00005 g/L at 20 °C
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C