Principaux documents
23-0350
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
CP
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Qualité:
CP
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
CP
Forme
oil
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
120.2 °F
Point d'éclair (°C)
49 °C