21-1630
Acide nitrique
JIS special grade, 65.0-66.0%, density: 1.40
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
65.0-66.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
120.5 °C (lit.)
Densité
1.40
Chaîne SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable