Principaux documents
21-0130
Sigma-Aldrich
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt
SAJ first grade
Synonyme(s) :
Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, Sodium 1,3,6-naphthalenetrisulfonate tribasic
About This Item
Formule linéaire :
C10H5(SO3Na)3
Poids moléculaire :
434.31
Code UNSPSC :
41100000
Qualité
SAJ first grade
Disponibilité
available only in Japan
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3