19-0040
Magnésium
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Disponibilité
available only in Japan
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
pb
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges