Documents
18-1750
Sigma-Aldrich
Lugol solution
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Disponibilité
available only in Japan
Adéquation
Gram staining
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable