15-0600
Iode
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
9 (vs air)
Pression de vapeur
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Pureté
≥99.0%
Disponibilité
available only in Japan
Résistivité
1.3E15 μΩ-cm
Point d'ébullition
184 °C (lit.)
Pf
113 °C (lit.)
Chaîne SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Clé InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves