09-1840
Éther diéthylique
≥99.5%, suitable for residual phthalate analysis
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pureté
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Limite d'explosivité
36.5 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
Point d'ébullition
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for residual phthalate analysis
Chaîne SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N