09-1500
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt
SAJ special grade, ≥95.0%
Synonyme(s) :
EDTA iron(III) sodium salt, Edathamil, Komplexon™ II
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥95.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
Pf
80 °C
Solubilité
water: 72 g/L at 25 °C
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
Clé InChI
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable