07-3083
Phthalate de bis(2-éthylhexyl)
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Bis(2-éthylhexyl ester) d’acide phthalique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥98.0%
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
386 °C (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Clé InChI
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter